Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Reg3B Protein
Beschreibung
The Recombinant Mouse Reg3B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Reg3B Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Bestellinformation
The product is shipped at ambient temperature. Upon receipt, store it immediately at the recommended storage temperatures.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 18489 |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli-derived mouse Reg3B protein Glu27-Gly175,with an N-terminal Met |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gene Alias | PAP1, Reg3B |
| Conjugate | Unconjugated |
| Product Line | R&D Systems |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?