Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein ABHD11 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
Accession Number | NP_660250.1 |
Gene ID (Entrez) | 68758 |
Name | Protein ABHD11 Protein |
Quantity | 10 μg |
Regulatory Status | Research Use Only |
Endotoxin Concentration | Not determined. |
Gene Symbol | Abhd11 |
Protein Length | Full Length |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross Reactivity | Mouse |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein ABHD11 Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur