Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Mouse M-CSF Protein
Description
The Recombinant Mouse M-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse M-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Formulering | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-id (Entrez) | 12977 |
| Molekylvægt (g/mol) | 26 kDa (monomer) |
| Navn | M-CSF |
| Mængde | 10 μg |
| Kilde | E. coli-derived mouse M-CSF protein Lys33-Glu262,with an N-terminal Met |
| Opbevaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturel form | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?