Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse Gp2 Protein
Artikelnummer. 16003041
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16003041
Brand: enQuireBio™ QP8169ec50ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Gp2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_080265.2
Gen-id (Entrez) 67133
Navn Gp2 Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol Gp2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Mouse
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens STIHQGYGRP RNSSNLDLDC GSPDSPSSGI CFDPCQNHTV LNDPTRSTEN NDSSVAWCDD NLHGWYRFVG DGGVKMPETC VSVFRCHTSA PMWLSGSHPI LGDGIVSHTA CANWNENCCF WRSEVQVKAC SEELGEYHVY KLQGTPECSL RYCTDPSTAP KNCEITCRPE EECVFQNNNW SCVCRQDLHV SDSQSLQPLL DCGDNEIKVK LDKCLLGGMG FKEEIIAYLN DRNCNGTMQD EPNNWVSMTS PVVANYCGNI LEKNGTHAIY RNTLSLATDF IIRDFRVNVN FQCAYPLDMS VSLETALQPI VSSLTVDVDG AGEFNVKMAL FQDQSYTNPY EGAEVLLPVE SILYVGVLLN RGDTSRFKLL LTNCYATPSE DRHDPVKYFI IKNRCPNQRD STINVRENGV SSESRFSVQM FMFAGNYDLV FLHCEVYLCD STTEQCQPSC STNRLRSSRP AIDYNRVLDL GPITKRSAQS SATSKGTPHT TGFLLAWPMF FLPVFLALLF
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.