Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-6 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | NP_034837.2 |
| Gen-id (Entrez) | 16857 |
| Navn | Galectin-6 Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | Lgals6 |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Mouse |
| Show More |