Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL12 / MCP-5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CCL12 / MCP-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand: enQuireBio™ QP8648-ec-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_035461.2 | |
CCL12 / MCP-5 Protein | |
Research Use Only | |
Ccl12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPDAVSTPVT CCYNVVKQKI HVRKLKSYRR ITSSQCPREA VIFRTILDKE ICADPKEKWV KNSINHLDKT SQTFILEPSC LG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
20293 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL12 / MCP-5 Protein > 1mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur