Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein
Artikelnummer. 16022501
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16022501
Brand: enQuireBio™ QP8071ye500ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) BAG family molecular chaperone regulator 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Adgangsnummer NP_038891.4
Gen-id (Entrez) 29810
Navn BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein
Mængde 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol Bag3
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Mouse
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens SAATQSPMMQ MASGNGASDR DPLPPGWEIK IDPQTGWPFF VDHNSRTTTW NDPRVPPEGP KDTASSANGP SRDGSRLLPI REGHPIYPQL RPGYIPIPVL HEGSENRQPH LFHAYSQPGV QRFRTEAAAA TPQRSQSPLR GGMTEAAQTD KQCGQMPATA TTAAAQPPTA HGPERSQSPA ASDCSSSSSS ASLPSSGRSS LGSHQLPRGY IPIPVIHEQN ITRPAAQPSF HQAQKTHYPA QQGEYQPQQP VYHKIQGDDW EPRPLRAASP FRSPVRGASS REGSPARSGT PVHCPSPIRV HTVVDRPQPM THREPPPVTQ PENKPESKPG PAGPDLPPGH IPIQVIRREA DSKPVSQKSP PPAEKVEVKV SSAPIPCPSP SPAPSAVPSP PKNVAAEQKA APSPAPAEPA APKSGEAETP PKHPGVLKVE AILEKVQGLE QAVDSFEGKK TDKKYLMIEE YLTKELLALD SVDPEGRADV RQARRDGVRK VQTILEKLEQ KAIDVPGQVQ VYELQPSNLE AEQPLQEIMG AVVADKDKKG PENKDPQTES QQLEAKAATP PNPSNPADSA GNLVAP
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato