missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Mouse BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein

Artikelnummer. 16012501
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16012501

Brand: enQuireBio™ QP8071ye200ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) BAG family molecular chaperone regulator 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_038891.4
Gen-id (Entrez) 29810
Navn BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein
Mængde 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol Bag3
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Mouse
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens SAATQSPMMQ MASGNGASDR DPLPPGWEIK IDPQTGWPFF VDHNSRTTTW NDPRVPPEGP KDTASSANGP SRDGSRLLPI REGHPIYPQL RPGYIPIPVL HEGSENRQPH LFHAYSQPGV QRFRTEAAAA TPQRSQSPLR GGMTEAAQTD KQCGQMPATA TTAAAQPPTA HGPERSQSPA ASDCSSSSSS ASLPSSGRSS LGSHQLPRGY IPIPVIHEQN ITRPAAQPSF HQAQKTHYPA QQGEYQPQQP VYHKIQGDDW EPRPLRAASP FRSPVRGASS REGSPARSGT PVHCPSPIRV HTVVDRPQPM THREPPPVTQ PENKPESKPG PAGPDLPPGH IPIQVIRREA DSKPVSQKSP PPAEKVEVKV SSAPIPCPSP SPAPSAVPSP PKNVAAEQKA APSPAPAEPA APKSGEAETP PKHPGVLKVE AILEKVQGLE QAVDSFEGKK TDKKYLMIEE YLTKELLALD SVDPEGRADV RQARRDGVRK VQTILEKLEQ KAIDVPGQVQ VYELQPSNLE AEQPLQEIMG AVVADKDKKG PENKDPQTES QQLEAKAATP PNPSNPADSA GNLVAP
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.