Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL2 / Interleukin-2 Protein
Artikelnummer. 16001670
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16001670
Brand: enQuireBio™ QP6217ec50ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001040595.1
Gen-id (Entrez) 708017
Navn IL2 / Interleukin-2 Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol IL2
Protein længde Full Length of Mature Protein
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Macaque
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens APTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMILNGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RDTKDLISNI NVIVLELKGS ETTLMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 82.1% as determined by SDS-PAGE.