Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL10 / Interleukin-10 Protein
Artikelnummer. 16027851
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16027851
Brand: enQuireBio™ QP9205ye50ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001038192.1
Gen-id (Entrez) 694931
Navn IL10 / Interleukin-10 Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol IL10
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Macaque
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens SPGQGTQSEN SCTRFPGNLP HMLRDLRDAF SRVKTFFQMK DQLDNILLKE SLLEDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENHDPDIKEH VNSLGENLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKNAFSK LQEKGVYKAM SEFDIFINYI EAYMTMKIQN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.