Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-15-S48AA Protein
Artikelnummer. p-7155649
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16047851
Brand: enQuireBio™ QP9208ye10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-15-S48AA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001038196.1
Gen-id (Entrez) 699616
Navn IL-15-S48AA Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol IL15
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Macaque
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens NWVNVISDLK KIEDLIQSMH IDATLYTESD VHPSCKVTAM KCFLLELQVI SHESGDTDIH DTVENLIILA NNILSSNGNI TESGCKECEE LEEKNIKEFL QSFVHIVQMF INTS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.