Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_217419.1 |
| Gen-id (Entrez) | 887157 |
| Navn | M. tuberculosis Signal peptidase I Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | lepB |
| Protein længde | Extracellular Domain |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | M. tuberculosis |
| Vis mere |