missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein

Artikelnummer. 16068420
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16068420

Brand: enQuireBio™ QP7357ye500ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Lee/1940) Influenza B (strain B/Lee/1940) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_056661.1
Gen-id (Entrez) 26824002
Navn Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein
Mængde 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NP
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Influenza
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens MSNMDIDSIN TGTIDKTPEE LTPGTSGATR PIIKPATLAP PSNKRTRNPS PERTTTSSET DIGRKIQKKQ TPTEIKKSVY KMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AQAVERILLA ATDDKKTEYQ KKRNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSPIK ITFLKEEVKT MYKTTMGSDG FSGLNHIMIG HSQMNDVCFQ RSKGLKRVGL DPSLISTFAG STLPRRSGTT GVAIKGGGTL VDEAIRFIGR AMADRGLLRD IKAKTAYEKI LLNLKNKCSA PQQKALVDQV IGSRNPGIAD IEDLTLLARS MVVVRPSVAS KVVLPISIYA KIPQLGFNTE EYSMVGYEAM ALYNMATPVS ILRMGDDAKD KSQLFFMSCF GAAYEDLRVL SALTGTEFKP RSALKCKGFH VPAKEQVEGM GAALMSIKLQ FWAPMTRSGG NEVSGEGGSG QISCSPVFAV ERPIALSKQA VRRMLSMNVE GRDADVKGNL LKMMNDSMAK KTSGNAFIGK KMFQISDKNK VNPIEIPIKQ TIPNFFFGRD TAEDYDDLDY
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.