missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein

Artikelnummer. 16047410
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16047410

Brand: enQuireBio™ QP710850ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Equine/Prague/1/1956 H7N7) Influenza A H7N7 (strain A/Equine/Prague/1/1956) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Navn Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NP
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Influenza
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MASQGTKRPY EQMETGGERQ NATEIRASVG KMVGGIGRFY IQMCTELKLN DYEGRLIQNS ITIEKMVLSA FDERRNKYLE EHPNTGKDPK KTGGPIYRKR EGKWIRELIL YDKEEIRRIW RQANNGEDAT AGLTHLMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGIGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLIVASGYD FEREGYSLVG VDPFKLLQNS QIFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVIPRGQLST RGIQIASNEN METIDSNTLE LRSRYWAIRT KSGGNTSQQK ASAGQISVQP TFSVQRNLPF ERTTIMAAFT GNNEGRTSDM RTEIIRMMEN AKPDDVSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MSKEGSYFFG DNAEEFDN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.