Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein
Artikelnummer. 16007410
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16007410
Brand: enQuireBio™ QP710810ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Equine/Prague/1/1956 H7N7) Influenza A H7N7 (strain A/Equine/Prague/1/1956) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NP
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Influenza
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MASQGTKRPY EQMETGGERQ NATEIRASVG KMVGGIGRFY IQMCTELKLN DYEGRLIQNS ITIEKMVLSA FDERRNKYLE EHPNTGKDPK KTGGPIYRKR EGKWIRELIL YDKEEIRRIW RQANNGEDAT AGLTHLMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGIGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLIVASGYD FEREGYSLVG VDPFKLLQNS QIFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVIPRGQLST RGIQIASNEN METIDSNTLE LRSRYWAIRT KSGGNTSQQK ASAGQISVQP TFSVQRNLPF ERTTIMAAFT GNNEGRTSDM RTEIIRMMEN AKPDDVSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MSKEGSYFFG DNAEEFDN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.