Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
Artikelnummer. 16060181
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16060181
Brand: enQuireBio™ QP7687ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Korea/426/1968 H2N2) Influenza A H2N2 (strain A/Korea/426/1968) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer YP_308850.1
Gen-id (Entrez) 3655103
Navn Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol HA
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Influenza
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens DQICIGYHAN NSTEKVDTIL ERNVTVTHAK DILEKTHNGK LCKLNGIPPL ELGDCSIAGW LLGNPECDRL LSVPEWSYIM EKENPRYSLC YPGSFNDYEE LKHLLSSVKH FEKVKILPKD RWTQHTTTGG SWACAVSGKP SFFRNMVWLT RKGSNYPVAK GSYNNTSGEQ MLIIWGVHHP NDEAEQRALY QNVGTYVSVA TSTLYKRSIP EIAARPKVNG LGRRMEFSWT LLDMWDTINF ESTGNLVAPE YGFKISKRGS SGIMKTEGTL ENCETKCQTP LGAINTTLPF HNVHPLTIGE CPKYVKSEKL VLATGLRNVP QIES
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.