Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
Artikelnummer. 16067420
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16067420
Brand: enQuireBio™ QP711750ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Influenza A virus Influenza A H1N1 (strain A/New Jersey/8/1976) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NP
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Influenza
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MASQGTKRSY EQMETGGERQ DATEIRASVG RMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS ITIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRI DGKWMRELIL YDKEEIRRVW RQANNGEDAT AGLTHIMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTIA MELIGMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLAVASGHD FEREGYSLVG IDPFKLLQNS QVFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSGFIRGK KVVPRGRLST RGVQIASNEN VEAMDSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQK ASADQISVQP TFSVQRNLPF ERATVMAAFI GDNEGRTSDM RTEIIRMMES AKPEDLSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MNNEGSYFFG DNAEEYDN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.