Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein
Artikelnummer. 16047320
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16047320
Brand: enQuireBio™ QP708110ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Fort Warren/1/1950 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Fort Warren/1/1950) Nucleocapsid, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NP
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Influenza
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MASQGTKRSY EQMETDGDRQ NATEIRASVG KMIDGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRV DGKWMRELVL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDTTYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEKEGYSLVG IDPFKLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACNSAAFED LRVSSFIRGT KVIPRGKLST RGVQIASNEN MDTMGSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DKTTIMAAFT GNAEGRTSDM RAEIIRMMES ARPEEVSFQG RGVFELSDER AANPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.