Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Zona pellucida sperm-binding protein 1
Artikelnummer. p-7153771
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16086700
Brand: enQuireBio™ QP6911ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zona pellucida sperm-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Adgangsnummer NP_001103824.1
Gen-id (Entrez) 7784
Navn Zona pellucida sperm-binding protein 1
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol ZP3
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens QPLWLLQGGA SHPETSVQPV LVECQEATLM VMVSKDLFGT GKLIRAADLT LGPEACEPLV SMDTEDVVRF EVGLHECGNS MQVTDDALVY STFLLHDPRP VGNLSIVRTN RAEIPIECRY PRQGNVSSQA ILPTWLPFRT TVFSEEKLTF SLRLMEENWN AEKRSPTFHL GDAAHLQAEI HTGSHVPLRL FVDHCVATPT PDQNASPYHT IVDFHGCLVD GLTDASSAFK VPRPGPDTLQ FTVDVFHFAN DSRNMIYITC HLKVTLAEQD PDELNKACSF SKPSNSWFPV EGSADICQCC NKGDCGTPSH SRRQPHVMSQ WSRSASRNRR HVTEEADVTV GPLIFLDRRG DHEVEQWALP SDTSV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt