Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human XRP2 / RP2 Protein
Artikelnummer. p-7153415
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16074580
Brand: enQuireBio™ QP6617ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) XRP2 / RP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_008846.2
Gen-id (Entrez) 6102
Navn XRP2 / RP2 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RP2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens GCFFSKRRKA DKESRPENEE ERPKQYSWDQ REKVDPKDYM FSGLKDETVG RLPGTVAGQQ FLIQDCENCN IYIFDHSATV TIDDCTNCII FLGPVKGSVF FRNCRDCKCT LACQQFRVRD CRKLEVFLCC ATQPIIESSS NIKFGCFQWY YPELAFQFKD AGLSIFNNTW SNIHDFTPVS GELNWSLLPE DAVVQDYVPI PTTEELKAVR VSTEANRSIV PISRGQRQKS SDESCLVVLF AGDYTIANAR KLIDEMVGKG FFLVQTKEVS MKAEDAQRVF REKAPDFLPL LNKGPVIALE FNGDGAVEVC QLIVNEIFNG TKMFVSESKE TASGDVDSFY NFADIQMGI
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.