Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Vasculin Protein
Artikelnummer. p-7154471
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16060841
Brand: enQuireBio™ QP7795ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vasculin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001120707.2
Gen-id (Entrez) 65056
Navn Vasculin Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol GPBP1
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MRTDKKSEFL KALKRDRVEE EHEDESRAGS EKDDDSFNLH NSNSTHQERD INRNFDENEI PQENGNASVI SQQIIRSSTF PQTDVLSSSL EAEHRLLKEM GWQEDSENDE TCAPLTEDEM REFQVISEQL QKNGLRKNGI LKNGLICDFK FGPWKNSTFK PTTENDDTET SSSDTSDDDD V
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.