missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase Protein

Artikelnummer. 16089520
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16089520

Brand: enQuireBio™ QP7578ec1mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_001001521.1
Gen-id (Entrez) 7360
Navn UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol UGP2
Protein længde Full Length of Isoform 2
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MSQDGASQFQ EVIRQELELS VKKELEKILT TASSHEFEHT KKDLDGFRKL FHRFLQEKGP SVDWGKIQRP PEDSIQPYEK IKARGLPDNI SSVLNKLVVV KLNGGLGTSM GCKGPKSLIG VRNENTFLDL TVQQIEHLNK TYNTDVPLVL MNSFNTDEDT KKILQKYNHC RVKIYTFNQS RYPRINKESL LPVAKDVSYS GENTEAWYPP GHGDIYASFY NSGLLDTFIG EGKEYIFVSN IDNLGATVDL YILNHLMNPP NGKRCEFVME VTNKTRADVK GGTLTQYEGK LRLVEIAQVP KAHVDEFKSV SKFKIFNTNN LWISLAAVKR LQEQNAIDME IIVNAKTLDG GLNVIQLETA VGAAIKSFEN SLGINVPRSR FLPVKTTSDL LLVMSNLYSL NAGSLTMSEK REFPTVPLVK LGSSFTKVQD YLRRFESIPD MLELDHLTVS GDVTFGKNVS LKGTVIIIAN HGDRIDIPPG AVLENKIVSG NLRILDH
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.