Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
Artikelnummer. 16069520
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16069520
Brand: enQuireBio™ QP7578ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001001521.1
Gen-id (Entrez) 7360
Navn UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol UGP2
Protein længde Full Length of Isoform 2
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MSQDGASQFQ EVIRQELELS VKKELEKILT TASSHEFEHT KKDLDGFRKL FHRFLQEKGP SVDWGKIQRP PEDSIQPYEK IKARGLPDNI SSVLNKLVVV KLNGGLGTSM GCKGPKSLIG VRNENTFLDL TVQQIEHLNK TYNTDVPLVL MNSFNTDEDT KKILQKYNHC RVKIYTFNQS RYPRINKESL LPVAKDVSYS GENTEAWYPP GHGDIYASFY NSGLLDTFIG EGKEYIFVSN IDNLGATVDL YILNHLMNPP NGKRCEFVME VTNKTRADVK GGTLTQYEGK LRLVEIAQVP KAHVDEFKSV SKFKIFNTNN LWISLAAVKR LQEQNAIDME IIVNAKTLDG GLNVIQLETA VGAAIKSFEN SLGINVPRSR FLPVKTTSDL LLVMSNLYSL NAGSLTMSEK REFPTVPLVK LGSSFTKVQD YLRRFESIPD MLELDHLTVS GDVTFGKNVS LKGTVIIIAN HGDRIDIPPG AVLENKIVSG NLRILDH
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.