missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-3 Protein

Artikelnummer. 16009350
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16009350

Brand: enQuireBio™ QP7553ec500ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_003204.2
Gen-id (Entrez) 7004
Navn Transcriptional enhancer factor TEF-3 Protein
Mængde 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TEAD4
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens MYGRNELIAR YIKLRTGKTR TRKQVSSHIQ VLARRKAREI QAKLKDQAAK DKALQSMAAM SSAQIISATA FHSSMALARG PGRPAVSGFW QGALPGQAGT SHDVKPFSQQ TYAVQPPLPL PGFESPAGPA PSPSAPPAPP WQGRSVASSK LWMLEFSAFL EQQQDPDTYN KHLFVHIGQS SPSYSDPYLE AVDIRQIYDK FPEKKGGLKD LFERGPSNAF FLVKFWADLN TNIEDEGSSF YGVSSQYESP ENMIITCSTK VCSFGKQVVE KVETEYARYE NGHYSYRIHR SPLCEYMINF IHKLKHLPEK YMMNSVLENF TILQVVTNRD TQETLLCIAY VFEVSASEHG AQHHIYRLVK E
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.