Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF12 Protein
Artikelnummer. p-7153663
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16066060
Brand: enQuireBio™ QP6819ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFSF12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_003800.1
Gen-id (Entrez) 407977
Navn TNFSF12 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TNFSF12
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens SLGSRASLSA QEPAQEELVA EEDQDPSELN PQTEESQDPA PFLNRLVRPR RSAPKGRKTR ARRAIAAHYE VHPRPGQDGA QAGVDGTVSG WEEARINSSS PLRYNRQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.