Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF25 / DR3 / TNFRSF12 Protein
Artikelnummer. 16071421
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16071421
Brand: enQuireBio™ QP7891ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFRSF25 / DR3 / TNFRSF12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001034753.1
Gen-id (Entrez) 8718
Navn TNFRSF25 / DR3 / TNFRSF12 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TNFRSF25
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens QGGTRSPRCD CAGDFHKKIG LFCCRGCPAG HYLKAPCTEP CGNSTCLVCP QDTFLAWENH HNSECARCQA CDEQASQVAL ENCSAVADTR CGCKPGWFVE CQVSQCVSSS PFYCQPCLDC GALHRHTRLL CSRRDTDCGT CLPGFYEHGD GCVSCPTSTL GSCPERCAAV CGWRQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.