missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human TMEM25 Protein

Artikelnummer. 16075970
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16075970

Brand: enQuireBio™ QP6805ec1mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TMEM25, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_001137506.1
Gen-id (Entrez) 84866
Navn TMEM25 Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TMEM25
Protein længde Full Length of Isoform 2
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens ELEPQIDGQT WAERALRENE RHAFTCRVAG GPGTPRLAWY LDGQLQEAST SRLLSVGGEA FSGGTSTFTV TAHRAQHELN CSLQDPRSGR SANASVILNV QFKPEIAQVG AKYQEAQGPG LLVVLFALVR ANPPANVTWI DQDGPVTVNT SDFLVLDAQN YPWLTNHTVQ LQLRSLAHNL SVVATNDVGV TSASLPAPGP SRHPSLISSD SNNLKLNNVR LPRENMSLPS NLQLNDLTPD SRAVKPADRQ MAQNNSRPEL LDPEPGGLLT SQGFIRLPVL GYIYRVSSVS SDEIWL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato