Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TMEM25 Protein
Artikelnummer. 16055970
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16055970
Brand: enQuireBio™ QP6805ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TMEM25, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001137506.1
Gen-id (Entrez) 84866
Navn TMEM25 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TMEM25
Protein længde Full Length of Isoform 2
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens ELEPQIDGQT WAERALRENE RHAFTCRVAG GPGTPRLAWY LDGQLQEAST SRLLSVGGEA FSGGTSTFTV TAHRAQHELN CSLQDPRSGR SANASVILNV QFKPEIAQVG AKYQEAQGPG LLVVLFALVR ANPPANVTWI DQDGPVTVNT SDFLVLDAQN YPWLTNHTVQ LQLRSLAHNL SVVATNDVGV TSASLPAPGP SRHPSLISSD SNNLKLNNVR LPRENMSLPS NLQLNDLTPD SRAVKPADRQ MAQNNSRPEL LDPEPGGLLT SQGFIRLPVL GYIYRVSSVS SDEIWL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.