Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TLR2 / CD282 Protein
Artikelnummer. p-7153643
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16065940
Brand: enQuireBio™ QP6800ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TLR2 / CD282, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001305716.1
Gen-id (Entrez) 7097
Navn TLR2 / CD282 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TLR2
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens KEESSNQASL SCDRNGICKG SSGSLNSIPS GLTEAVKSLD LSNNRITYIS NSDLQRCVNL QALVLTSNGI NTIEEDSFSS LGSLEHLDLS YNYLSNLSSS WFKPLSSLTF LNLLGNPYKT LGETSLFSHL TKLQILRVGN MDTFTKIQRK DFAGLTFLEE LEIDASDLQS YEPKSLKSIQ NVSHLILHMK QHILLLEIFV DVTSSVECLE LRDTDLDTFH FSELSTGETN SLIKKFTFRN VKITDESLFQ VMKLLNQISG LLELEFDDCT LNGVGNFRAS DNDRVIDPGK VETLTIRRLH IPRFYLFYDL STLYSLTERV KRITVENSKV FLVPCLLSQH LKSLEYLDLS ENLMVEEYLK NSACEDAWPS LQTLILRQNH LASLEKTGET LLTLKNLTNI DISKNSFHSM PETCQWPEKM KYLNLSSTRI HSVTGCIPKT LEILDVSNNN LNLFSLNLPQ LKELYISRNK LMTLPDASLL PMLLVLKISR NAITTFSKEQ LDSFHTLKTL EAGGNNFICS CEFLSFTQEQ QALAKVLIDW PANYLCDSPS HVRGQQVQDV RLSVSECHRT
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.