Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM23 Protein
Artikelnummer. p-7153635
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16085890
Brand: enQuireBio™ QP6793ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_006318.1
Gen-id (Entrez) 100287932
Navn TIMM23 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TIMM23
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MEGGGGSGNK TTGGLAGFFG AGGAGYSHAD LAGVPLTGMN PLSPYLNVDP RYLVQDTDEF ILPTGANKTR GRFELAFFTI GGCCMTGAAF GAMNGLRLGL KETQNMAWSK PRNVQILNMV TRQGALWANT LGSLALLYSA FGVIIEKTRG AEDDLNTVAA GTMTGMLYKC TGGLRGIARG GLTGLTLTSL YALYNNWEHM KGSLLQQSL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.