Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM23 Protein
Artikelnummer. 16075890
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16075890
Brand: enQuireBio™ QP6793ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_006318.1
Gen-id (Entrez) 100287932
Navn TIMM23 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TIMM23
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MEGGGGSGNK TTGGLAGFFG AGGAGYSHAD LAGVPLTGMN PLSPYLNVDP RYLVQDTDEF ILPTGANKTR GRFELAFFTI GGCCMTGAAF GAMNGLRLGL KETQNMAWSK PRNVQILNMV TRQGALWANT LGSLALLYSA FGVIIEKTRG AEDDLNTVAA GTMTGMLYKC TGGLRGIARG GLTGLTLTSL YALYNNWEHM KGSLLQQSL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt