Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TIM14 Protein
Artikelnummer. 16081981
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16081981
Brand: enQuireBio™ QP7984ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIM14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001177162.1
Gen-id (Entrez) 131118
Navn TIM14 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol DNAJC19
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens ASTVVAVGLT IAAAGFAGRY VLQAMKHMEP QVKQVFQSLP KSAFSGGYYR GGFEPKMTKR EAALILGVSP TANKGKIRDA HRRIMLLNHP DKGGSPYIAA KINEAKDLLE GQAKK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.