Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16063231
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16063231
Brand: enQuireBio™ QP8200ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin reductase 2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_006431.2
Gen-id (Entrez) 10587
Navn Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TXNRD2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens QRDYDLLVVG GGSGGLACAK EAAQLGRKVA VVDYVEPSPQ GTRWGLGGTC VNVGCIPKKL MHQAALLGGL IQDAPNYGWE VAQPVPHDWR KMAEAVQNHV KSLNWGHRVQ LQDRKVKYFN IKASFVDEHT VCGVAKGGKE ILLSADHIII ATGGRPRYPT HIEGALEYGI TSDDIFWLKE SPGKTLVVGA SYVALECAGF LTGIGLDTTI MMRSIPLRGF DQQMSSMVIE HMASHGTRFL RGCAPSRVRR LPDGQLQVTW EDSTTGKEDT GTFDTVLWAI GRVPDTRSLN LEKAGVDTSP DTQKILVDSR EATSVPHIYA IGDVVEGRPE LTPIAIMAGR LLVQRLFGGS SDLMDYDNVP TTVFTPLEYG CVGLSEEEAV ARHGQEHVEV YHAHYKPLEF TVAGRDASQC YVKMVCLREP PQLVLGLHFL GPNAGEVTQG FALGIKCGAS YAQVMRTVGI HPTCSEEVVK LRISKRSGLD PTVTGCUG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.