missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human TGF-beta 1 / TGFB1 Protein

Artikelnummer. 16070471
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
100 μg
20 μg
5 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
20µg
500µg
5µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16070471

Brand: enQuireBio™ QP773100ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

Tekniske data

Adgangsnummer NP_000651.3
Gen-id (Entrez) 7040
Navn TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gen symbol TGFB1
Biologisk aktivitet Shows bioactivity at a concentration of 500 pg/mL in the Inhibition of IL-4-induced HT-2 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^6 units/mg.
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Human
Protein tag Untagged
Sekvens ALDTNYCFSS TEKNCCVRQL YIDFRKDLGW KWIHEPKGYH ANFCLGPCPY IWSLDTQYSK VLALYNQHNP GASAAPCCVP QALEPLPIVY YVGRKPKVEQ LSNMIVRSCK CS
Buffer 0.1 % trifluoroacetic acid (TFA) and Trehalose in a 20:1 Trehalose to protein ratio
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.