Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TBCEL Protein
Artikelnummer. 16060301
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16060301
Brand: enQuireBio™ QP7704ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TBCEL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001123519.1
Gen-id (Entrez) 219899
Navn TBCEL Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TBCEL
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MDQPSGRSFM QVLCEKYSPE NFPYRRGPGM GVHVPATPQG SPMKDRLNLP SVLVLNSCGI TCAGDEKEIA AFCAHVSELD LSDNKLEDWH EVSKIVSNVP QLEFLNLSSN PLNLSVLERT CAGSFSGVRK LVLNNSKASW ETVHMILQEL PDLEELFLCL NDYETVSCPS ICCHSLKLLH ITDNNLQDWT EIRKLGVMFP SLDTLVLANN HLNAIEEPDD SLARLFPNLR SISLHKSGLQ SWEDIDKLNS FPKLEEVRLL GIPLLQPYTT EERRKLVIAR LPSVSKLNGS VVTDGEREDS ERFFIRYYVD VPQEEVPFRY HELITKYGKL EPLAEVDLRP QSSAKVEVHF NDQVEEMSIR LDQTVAELKK QLKTLVQLPT SNMLLYYFDH EAPFGPEEMK YSSRALHSFG IRDGDKIYVE SKTK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.