Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Tax1-binding protein 1
Artikelnummer. 16064821
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16064821
Brand: enQuireBio™ QP8476ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tax1-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Adgangsnummer NP_001191627.1
Gen-id (Entrez) 30851
Navn Tax1-binding protein 1
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TAX1BP3
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MSYIPGQPVT AVVQRVEIHK LRQGENLILG FSIGGGIDQD PSQNPFSEDK TDKGIYVTRV SEGGPAEIAG LQIGDKIMQV NGWDMTMVTH DQARKRLTKR SEEVVRLLVT RQSLQKAVQQ SMLS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.