Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TALLA-1 / TSPAN7 Protein
Artikelnummer. p-7153695
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16056250
Brand: enQuireBio™ QP6846ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TALLA-1 / TSPAN7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_004606.2
Gen-id (Entrez) 7102
Navn TALLA-1 / TSPAN7 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TSPAN7
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens RHEIKDTFLR TYTDAMQTYN GNDERSRAVD HVQRSLSCCG VQNYTNWSTS PYFLEHGIPP SCCMNETDCN PQDLHNLTVA ATKVNQKGCY DLVTSFMETN M
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80.90% as determined by SDS-PAGE.