Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human TAF12 Protein
Artikelnummer. 16039850
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16039850
Brand: enQuireBio™ QP7622ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001128690.1
Gen-id (Entrez) 6883
Navn TAF12 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol TAF12
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MNQFGPSALI NLSNFSSIKP EPASTPPQGS MANSTAVVKI PGTPGAGGRL SPENNQVLTK KKLQDLVREV DPNEQLDEDV EEMLLQIADD FIESVVTAAC QLARHRKSST LEVKDVQLHL ERQWNMWIPG FGSEEIRPYK KACTTEAHKQ RMALIRKTTK K
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.