Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Artikelnummer. 16054850
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16054850
Brand: enQuireBio™ QP6655ec50ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syndecan-1 / SDC1 / CD138, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001006947.1
Gen-id (Entrez) 6382
Navn Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SDC1
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens QIVATNLPPE DQDGSGDDSD NFSGSGAGAL QDITLSQQTP STWKDTQLLT AIPTSPEPTG LEATAASTST LPAGEGPKEG EAVVLPEVEP GLTAREQEAT PRPRETTQLP TTHLASTTTA TTAQEPATSH PHRDMQPGHH ETSTPAGPSQ ADLHTPHTED GGPSATERAA EDGASSQLPA AEGSGEQDFT FETSGENTAV VAVEPDRRNQ SPVDQGATGA SQGLLDRKEV LG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.