Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Suppressor of cytokine signaling 2 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
| Adgangsnummer | NP_001257396.1 |
| Gen-id (Entrez) | 8835 |
| Navn | Suppressor of cytokine signaling 2 Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | SOCS2 |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur