Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SPN / CD43 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001025459.1 |
| Gen-id (Entrez) | 6693 |
| Navn | SPN / CD43 Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | SPN |
| Protein længde | Extracellular Domain |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |