Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SPN / CD43 Protein
Artikelnummer. p-7153548
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16065370
Brand: enQuireBio™ QP6721ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SPN / CD43, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001025459.1
Gen-id (Entrez) 6693
Navn SPN / CD43 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SPN
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens STTAVQTPTS GEPLVSTSEP LSSKMYTTSI TSDPKADSTG DQTSALPPST SINEGSPLWT SIGASTGSPL PEPTTYQEVS IKMSSVPQET PHATSHPAVP ITANSLGSHT VTGGTITTNS PETSSRTSGA PVTTAASSLE TSRGTSGPPL TMATVSLETS KGTSGPPVTM ATDSLETSTG TTGPPVTMTT GSLEPSSGAS GPQVSSVKLS TMMSPTTSTN ASTVPFRNPD ENSR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.