Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SPN / CD43 Protein
Artikelnummer. 16055370
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16055370
Marque: enQuireBio™ QP6721ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SPN / CD43, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Adgangsnummer NP_001025459.1
Gen-id (Entrez) 6693
Navn SPN / CD43 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SPN
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens STTAVQTPTS GEPLVSTSEP LSSKMYTTSI TSDPKADSTG DQTSALPPST SINEGSPLWT SIGASTGSPL PEPTTYQEVS IKMSSVPQET PHATSHPAVP ITANSLGSHT VTGGTITTNS PETSSRTSGA PVTTAASSLE TSRGTSGPPL TMATVSLETS KGTSGPPVTM ATDSLETSTG TTGPPVTMTT GSLEPSSGAS GPQVSSVKLS TMMSPTTSTN ASTVPFRNPD ENSR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis