Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Sorting nexin-24 Protein
Artikelnummer. 16005290
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16005290
Brand: enQuireBio™ QP6710ec50ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sorting nexin-24, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_054754.1
Gen-id (Entrez) 28966
Navn Sorting nexin-24 Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SNX24
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MEVYIPSFRY EESDLERGYT VFKIEVLMNG RKHFVEKRYS EFHALHKKLK KCIKTPEIPS KHVRNWVPKV LEQRRQGLET YLQAVILENE ELPKLFLDFL NVRHLPSLPK AESCGSFDET ESEESSKLSH QPVLLFLRDP YVLPAASDFP NVVIEGVLHG IFYPHLQPR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.