missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Recombinant bioactive protein for Human SOD1/Cu-Zn SOD The Recombinant Human SOD1/Cu-Zn SOD Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human SOD1/Cu-Zn SOD Protein has been validated for the following applications: SDS-Page, Bioactivity.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Lyoph |
| Til brug med (applikation) | Bioactivity, SDS-PAGE |
| Formulering | Lyophilized. |
| Gen-id (Entrez) | 6647 |
| Molekylvægt (g/mol) | 16.8 kDa |
| Mængde | 100 μg |
| Kilde | E. coli |
| Opbevaringskrav | Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic |
| Gen symbol | SOD1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?