Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SMUG1 Protein
Artikelnummer. 16050131
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16050131
Brand: enQuireBio™ QP7679ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMUG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001230716.1
Gen-id (Entrez) 23583
Navn SMUG1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SMUG1
Protein længde Full Length of Isoform 2
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MPQAFLLGSI HEPAGALMEP QPCPGSLAES FLEEELRLNA ELSQLQFSEP VGIIYNPVEY AWEPHRNYVT RYCQGPKEVL FLGMNPGPFG MAQTGVPFGE VSMVRDWLGI VGPVLTPPQE HPKRPVLGLE CPQSEGPRQS MGHEIKSELL MGGCSWIRGK IQCDRVQVRR PGFSSQL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.