Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCB1 Protein
Artikelnummer. p-7154277
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16069710
Brand: enQuireBio™ QP7605ye10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001007469.1
Gen-id (Entrez) 6598
Navn SMARCB1 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SMARCB1
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens MMMALSKTFG QKPVKFQLED DGEFYMIGSE VGNYLRMFRG SLYKRYPSLW RRLATVEERK KIVASSHGKK TKPNTKDHGY TTLATSVTLL KASEVEEILD GNDEKYKAVS ISTEPPTYLR EQKAKRNSQW VPTLPNSSHH LDAVPCSTTI NRNRMGRDKK RTFPLCFDDH DPAVIHENAS QPEVLVPIRL DMEIDGQKLR DAFTWNMNEK LMTPEMFSEI LCDDLDLNPL TFVPAIASAI RQQIESYPTD SILEDQSDQR VIIKLNIHVG NISLVDQFEW DMSEKENSPE KFALKLCSEL GLGGEFVTTI AYSIRGQLSW HQKTYAFSEN PLPTVEIAIR NTGDADQWCP LLETLTDAEM EKKIRDQDRN TRRMR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.