Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small ubiquitin-related modifier 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small ubiquitin-related modifier 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP7696-ec-50ug
 View more versions of this product
Product Code. 16030261
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_001002255.1
Small ubiquitin-related modifier 4 Protein
Research Use Only
SUMO4
Recombinant Protein
E. coli
MANEKPTEEV KTENNNHINL KVAGQDGSVV QFKIKRQTPL SKLMKAYCEP RGLSVKQIRF RFGGQPISGT DKPAQLEMED EDTIDVFQQP TGGVY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
387082
50 ÎĽg
Not determined.
Full Length of BC130305
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Small ubiquitin-related modifier 4 Protein > 50ÎĽg
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt