Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Signal-regulatory protein beta-1 Protein
Mængde:
100 μg
20 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
20µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001077379.1 |
| Gen-id (Entrez) | 10326 |
| Navn | Signal-regulatory protein beta-1 Protein |
| Mængde | 20 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | SIRPB1 |
| Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |