Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase NIM1 Protein
Artikelnummer. 16070941
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16070941
Brand: enQuireBio™ QP7811ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase NIM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_699192.1
Gen-id (Entrez) 167359
Navn Serine / threonine-protein kinase NIM1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NIM1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MTAVYMNGGG LVNPHYARWD RRDSVESGCQ TESSKEGEEG QPRQLTPFEK LTQDMSQDEK VVREITLGKR IGFYRIRGEI GSGNFSQVKL GIHSLTKEKV AIKILDKTKL DQKTQRLLSR EISSMEKLHH PNIIRLYEVV ETLSKLHLVM EYAGGGELFG KISTEGKLSE PESKLIFSQI VSAVKHMHEN QIIHRDLKAE NVFYTSNTCV KVGDFGFSTV SKKGEMLNTF CGSPPYAAPE LFRDEHYIGI YVDIWALGVL LYFMVTGTMP FRAETVAKLK KSILEGTYSV PPHVSEPCHR LIRGVLQQIP TERYGIDCIM NDEWMQGVPY PTPLEPFQLD PKHLSETSTL KEEENEVKST LEHLGITEEH IRNNQGRDAR SSITGVYRII LHRVQRKKAL ESVPVMMLPD PKERDLKKGS RVYRGIRHTS KFCSIL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.